Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpeslange
Slangestørrelse:
13
34
Pakningsstørrelse:
30m
Pakke med 8
Beskrivelse
- Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | Tygon E-LFL |
| Til brug med (applikation) | problemfri drift og lang levetid |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | 8 Pakke |
| Slangestørrelse | 13 |
| Flowhastighed | 0,8 til 105 ml/min. |
| Slange Barb | 1/16 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Inkluderer | Dobbeltspænding (115/230 VAC) bordstrømforsyning med IEC320/CEE22-stik |
| Vis mere |