Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL pumpeslange
Slangestørrelse:
13
34
Pakningsstørrelse:
30m
Pakke med 8
Beskrivelse
- Slange gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.42 mm |
| Materiale | Tygon E-LFL |
| Samlet længde (metrisk) | 3000 cm |
| Til brug med (applikation) | generel laboratoriebrug og giver længere levetid med peristaltiske slangepumper |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 34 |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 74 °C |
| Produkttype | Slanger til pumper |