Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange
Artikelnummer. 13598990
Slangestørrelse:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 13598990
Brand: Masterflex™ 0650936
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til generelle laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange er ideel til uorganiske kemikalier og viskøse væsker.
  • Klar slange for nem flowovervågning
  • Ikke-oxiderende, ikke-oxiderende
  • Lav gaspermeabilitet
  • Høj dielektrisk konstant
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 9.7 mm
Materiale Tygon
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Til generelle overførselsansøgninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse L/S 36
Flowhastighed 4,8 til 2.900 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.3 m
Farve Klar
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 200 mbar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper