Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange
Artikelnummer. 13568990
Slangestørrelse:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 13568990
Brand: Masterflex™ 0650917
Brug denne slange til generelle laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange er ideel til uorganiske kemikalier og viskøse væsker.
  • Klar slange for nem flowovervågning
  • Ikke-oxiderende, ikke-oxiderende
  • Lav gaspermeabilitet
  • Høj dielektrisk konstant
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Til generelle overførselsansøgninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse L/S 17
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Klar
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 340 mbar
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper