Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange
Artikelnummer. 13558990 Shop alle Masterflex produkter
Cambia vista
Click to view available options
Slangestørrelse:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Dimensione della confezione:
15m
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Slangestørrelse Dimensione della confezione
13558990 L/S 14 Hver
13528990 L/S 13 Hver
13585610 L/S 15 15m
13538990 L/S 16 15m
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15m
13598990 L/S 36 Hver
13529000 L/S 73 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13558990 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0650914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 DKK
    598.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.15 DKK
    10% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Brug denne slange til generelle laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange er ideel til uorganiske kemikalier og viskøse væsker.
  • Klar slange for nem flowovervågning
  • Ikke-oxiderende, ikke-oxiderende
  • Lav gaspermeabilitet
  • Høj dielektrisk konstant
Specifica
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Tygon
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Til generelle overførselsansøgninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse L/S 14
Flowhastighed 0,21 til 130 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Klar
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 140 mbar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.