Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange
Beskrivelse
Brug denne slange til generelle laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange er ideel til uorganiske kemikalier og viskøse væsker.
- Klar slange for nem flowovervågning
- Ikke-oxiderende, ikke-oxiderende
- Lav gaspermeabilitet
- Høj dielektrisk konstant
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,98 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 49.2 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1500 cm |
| Til brug med (applikation) | Til generelle overførselsansøgninger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |