Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange
Artikelnummer. 13538990 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
13538990 L/S 16 15m
13528990 L/S 13 Hver
13558990 L/S 14 Hver
13585610 L/S 15 15m
13568990 L/S 17 15m
13518990 L/S 18 15m
13548990 L/S 25 15m
13598990 L/S 36 Hver
13529000 L/S 73 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13538990 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0650916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.00 DKK
    883.06 DKK / 15m
    Spare 93.94 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Brug denne slange til generelle laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange er ideel til uorganiske kemikalier og viskøse væsker.
  • Klar slange for nem flowovervågning
  • Ikke-oxiderende, ikke-oxiderende
  • Lav gaspermeabilitet
  • Høj dielektrisk konstant
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 3.1 mm
Materiale Tygon
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Til generelle overførselsansøgninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse L/S 16
Flowhastighed 0,8 til 480 ml/min.
Slange Barb 1/8 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Klar
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 140 mbar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper