Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange
Artikelnummer. 13529000
Slangestørrelse:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 13529000
Brand: Masterflex™ 0650973
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til generelle laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpeslange er ideel til uorganiske kemikalier og viskøse væsker.
  • Klar slange for nem flowovervågning
  • Ikke-oxiderende, ikke-oxiderende
  • Lav gaspermeabilitet
  • Høj dielektrisk konstant
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Tygon
Diameter (engelsk) Ydre 2,87 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 73 mm
Samlet længde (engelsk) 49.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) Til generelle overførselsansøgninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse L/S 73
Flowhastighed 0,01 til 8 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Klar
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 140 mbar
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165,2 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Slanger til pumper