Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-8000838
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11808532
Brand: Masterflex™ 0647513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til kemikalier, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske formål. Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Præcisionspumpeslange giver lav ekstraktionsevne og gaspermeabilitet og fremragende kemisk kompatibilitet i et klart, fleksibelt peristaltisk pumpeslange.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Gennemsigtig for nem flowovervågning og blødgøringsfri for at beskytte væskerens renhed. Kompatibel med mange udfordrende væsker, herunder koncentrerede syrer, stærke baser og organiske opløsningsmidler.
  • Overholder FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Bedste kemikalieresistens af Tygon formuleringer
  • Blødgørerfri med lav gaspermeabilitet
  • Kompatibel med aggressive kemikalier, herunder MEK.
  • Fremragende kemikalieresistens. Tåler acetone, DMSO, ketoner mm
  • Omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerer eller fluorelastomerer
  • FDA-kompatibel
Tekniske data
Materiale Tygon
Samlet længde (metrisk) 1500 cm
Til brug med (applikation) kemiske, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -77 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier, organiske opløsningsmidler
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 57 °C
Produkttype Slanger til pumper