Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne slange til kemikalier, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske formål. Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Præcisionspumpeslange giver lav ekstraktionsevne og gaspermeabilitet og fremragende kemisk kompatibilitet i et klart, fleksibelt peristaltisk pumpeslange.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Gennemsigtig for nem flowovervågning og blødgøringsfri for at beskytte væskerens renhed. Kompatibel med mange udfordrende væsker, herunder koncentrerede syrer, stærke baser og organiske opløsningsmidler.
- Overholder FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Bedste kemikalieresistens af Tygon formuleringer
- Blødgørerfri med lav gaspermeabilitet
- Kompatibel med aggressive kemikalier, herunder MEK.
- Fremragende kemikalieresistens. Tåler acetone, DMSO, ketoner mm
- Omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerer eller fluorelastomerer
- FDA-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Tygon |
| Samlet længde (metrisk) | 1500 cm |
| Til brug med (applikation) | kemiske, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -77 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Modstandsegenskaber | Syrer, alkalier, organiske opløsningsmidler |
| Slangestørrelse | 18 |
| Flowhastighed | 3,8 til 2300 ml/min. |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Vis mere |