Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Kemisk L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
15
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Kompatibel med aggressive kemikalier
- Anvendelser: Kemiske, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer
- Fremragende kemisk resistens, lav ekstraherbarhed, lav gaspermeabilitet, blødgøringsfri, gennemskinnelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF; FDA; Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS |
| Materiale | Versilon 2001 |
| Samlet længde (metrisk) | 1520 cm |
| Til brug med (applikation) | kemiske, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -77 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Modstandsegenskaber | Syrer, organiske opløsningsmidler |
| Slangestørrelse | 15 |
| Flowhastighed | 1,7 til 1100 ml/min. |
| Slange Barb | 3/16 tommer |
| Vis mere |