Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoved med 2-kanaler til præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11883642 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,06 til 1000 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11883642 0,06 til 1000 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11883642 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7720260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00 DKK
    4222.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 397.49 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Ingen grund til at stable —hoveder få to kanaler i ét hoved
  • To-kanals hoved lader dig pumpe to synkrone flowkanaler (korrekt fastholdelse kræver brug af samme størrelse slange i hver kanal)
  • Rotor med fire ruller forbedrer trykydeevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering.
  • Forbedret okklusionslejegeometri forlænger slangens levetid.
  • Polyphenylensulfid (PPS) hus med enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS ) rotor— vælge CRS for økonomi eller SS for større holdbarhed og kemikalieresistens.
  • Hvert pumpehoved til præcisionspumpeslanger accepterer slangestørrelser L/S13, L/S 14, L/S 16, og L/S 25. Opnå flowhastigheder på 0,06 til 1000mL/min (1 til 600rpm).
Tekniske data
Flowhastighed 0,06 til 1000 ml/min.
Model- 77202-60
Antal kanaler 2
Antal ruller 4
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 7 cm
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 12.7 cm
Rulle materiale Rustfrit stål
Rørtype L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25
Type Pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polyphenylensulfid