Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Gennemsigtig Microbore Slange
Slangestørrelse:
12
18
34
42
48
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
Beskrivelse
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med beslag. Cole Masterflex™ Masterflex™ Gennemsigtig Tygon Microbore Slange er ideel til mad og drikke, biofarmaceutiske og generelle laboratorieapplikationer.
- Formulering: Tygon™ E-3603
- Til brug med analytiske instrumenter
- Ikke-DEHP, phthalatfri, gennemsigtig
- Lang levetid, kemikaliebestandig, ikke-oxiderende
- Certificeringer: FDA-kompatibel; møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
- Temperaturområde: -46 til +74 °C (-51 til +165 °F)
- Steriliser med autoklave eller ethylenoxid
Den samlede længde af E-Lab (E-3603) 06460-seriens forlængerrør er 100 fod (30 m). Arven Ismatec forlængerrøret var 10 m langt.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.51 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.35 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 3000 cm |
| Til brug med (applikation) | generelt laboratorium, mad og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 34 |
| Farve | Klarhed |
| Vis mere |