Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Gennemsigtig Microbore Slange
Artikelnummer. 15116526
Slangestørrelse:
12
18
34
42
48
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
Artikelnummer. 15116526
Brand: Masterflex™ 0646048
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med beslag. Masterflex™ Tygon™ Microbore Slange er ideel til mad og drikke, biofarmaceutiske og generelle laboratorieapplikationer.
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med beslag. Cole Masterflex™ Masterflex™ Gennemsigtig Tygon Microbore Slange er ideel til mad og drikke, biofarmaceutiske og generelle laboratorieapplikationer.
  • Formulering: Tygon™ E-3603
  • Til brug med analytiske instrumenter
  • Ikke-DEHP, phthalatfri, gennemsigtig
  • Lang levetid, kemikaliebestandig, ikke-oxiderende
  • Certificeringer: FDA-kompatibel; møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
  • Temperaturområde: -46 til +74 °C (-51 til +165 °F)
  • Steriliser med autoklave eller ethylenoxid
Specielt designet til at blive brugt sammen med Masterflex™ Tygon™ E-Lab Microbore/Autoanalyse Lab, ikke-DEHP farvekodet stoppet slange.
Den samlede længde af E-Lab (E-3603) 06460-seriens forlængerrør er 100 fod (30 m). Arven Ismatec forlængerrøret var 10 m langt.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2.79 mm
Materiale Tygon E-Lab (E-3603)
Diameter (metrisk) Udvendig 4.72 mm
Samlet længde (metrisk) 3000 cm
Til brug med (applikation) generelt laboratorium, mad og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 48
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Microbore Slange