Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Gennemsigtig Microbore Slange
Artikelnummer. 15106526
Slangestørrelse:
12
18
34
42
48
Pakningsstørrelse:
30m
Hver
Artikelnummer. 15106526
Brand: Masterflex™ 0646042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med beslag. Masterflex™ Tygon™ Microbore Slange er ideel til mad og drikke, biofarmaceutiske og generelle laboratorieapplikationer.
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med beslag. Cole Masterflex™ Masterflex™ Gennemsigtig Tygon Microbore Slange er ideel til mad og drikke, biofarmaceutiske og generelle laboratorieapplikationer.
  • Formulering: Tygon™ E-3603
  • Til brug med analytiske instrumenter
  • Ikke-DEHP, phthalatfri, gennemsigtig
  • Lang levetid, kemikaliebestandig, ikke-oxiderende
  • Certificeringer: FDA-kompatibel; møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
  • Temperaturområde: -46 til +74 °C (-51 til +165 °F)
  • Steriliser med autoklave eller ethylenoxid
Specielt designet til at blive brugt sammen med Masterflex™ Tygon™ E-Lab Microbore/Autoanalyse Lab, ikke-DEHP farvekodet stoppet slange.
Den samlede længde af E-Lab (E-3603) 06460-seriens forlængerrør er 100 fod (30 m). Arven Ismatec forlængerrøret var 10 m langt.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.42 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 3.99 mm
Samlet længde (metrisk) 3000 cm
Til brug med (applikation) generelt laboratorium, mad og drikkevarer, biofarmaceutiske, analytiske instrumenter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 42
Farve Klarhed
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype Microbore Slange