Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparent pumpeslange
Artikelnummer. 12893383
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttype:
I/P Pumpeslange
L/S Pumpeslange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Produkttype unitSize
12893383 15 L/S Pumpeslange 1 rulning
12863383 13 L/S Pumpeslange 1 rulning
12833393 26 I/P Pumpeslange 1 rulning
12853383 14 L/S Pumpeslange 1 rulning
12863393 70 I/P Pumpeslange 1 rulning
12883383 17 L/S Pumpeslange 1 rulning
12803393 18 L/S Pumpeslange 1 rulning
12823393 25 L/S Pumpeslange 1 rulning
12843393 35 L/S Pumpeslange 1 rulning
12873393 73 I/P Pumpeslange 1 rulning
12883393 82 I/P Pumpeslange 1 rulning
12823403 88 I/P Pumpeslange 1 rulning
12813403 89 I/P Pumpeslange 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12893383 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0644015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1442.04 DKK / 1 ruller
    Spare 157.96 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne højtydende pumpeslange til udfordrende applikationer. Masterflex™ Gennemsigtig Tygon™ E-LFL pumpeslanger ældes eller oxideres ikke, passer tæt til glas og metal og bøjer til kurver med små radius.
  • Overskrider USP klasse VI, 3A sanitære standarder
  • FDA-kompatibel
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Længste levetid af alle Tygon formuleringer
  • Pumpe ved kontinuerligt tryk op til 40psi
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,19 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Tygon E-LFL
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) Generel laboratoriebrug og giver længere levetid med peristaltiske slangepumper
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype L/S Pumpeslange