Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparent pumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttype:
I/P Pumpeslange
L/S Pumpeslange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
Brug denne højtydende pumpeslange til udfordrende applikationer. Masterflex™ Gennemsigtig Tygon™ E-LFL pumpeslanger ældes eller oxideres ikke, passer tæt til glas og metal og bøjer til kurver med små radius.
- Overskrider USP klasse VI, 3A sanitære standarder
- FDA-kompatibel
- Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
- Længste levetid af alle Tygon formuleringer
- Pumpe ved kontinuerligt tryk op til 40psi
- Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Tygon E-LFL |
| Samlet længde (metrisk) | 762 cm |
| Til brug med (applikation) | Generel laboratoriebrug og giver længere levetid med peristaltiske slangepumper |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 82 |
| Flowhastighed | 0,02 til 13 l/min. |
| Slange Barb | 1/2 tomme. |
| Vis mere |