Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparent pumpeslange
Artikelnummer. 12873393
Slangestørrelse:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttype:
I/P Pumpeslange
L/S Pumpeslange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12873393
Brand: Masterflex™ 0644073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne højtydende pumpeslange til udfordrende applikationer. Masterflex™ Gennemsigtig Tygon™ E-LFL pumpeslanger ældes eller oxideres ikke, passer tæt til glas og metal og bøjer til kurver med små radius.
  • Overskrider USP klasse VI, 3A sanitære standarder
  • FDA-kompatibel
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Længste levetid af alle Tygon formuleringer
  • Pumpe ved kontinuerligt tryk op til 40psi
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Tygon E-LFL
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) Generel laboratoriebrug og giver længere levetid med peristaltiske slangepumper
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 73
Flowhastighed 0,01 til 8 l/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype I/P Pumpeslange