Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparent pumpeslange
Artikelnummer. 12833393
Slangestørrelse:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttype:
I/P Pumpeslange
L/S Pumpeslange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12833393
Brand: Masterflex™ 0644026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne højtydende pumpeslange til udfordrende applikationer. Masterflex™ Gennemsigtig Tygon™ E-LFL pumpeslanger ældes eller oxideres ikke, passer tæt til glas og metal og bøjer til kurver med små radius.
  • Overskrider USP klasse VI, 3A sanitære standarder
  • FDA-kompatibel
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Længste levetid af alle Tygon formuleringer
  • Pumpe ved kontinuerligt tryk op til 40 psi
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Tekniske data
Certificeringer/compliance europæisk farmakopé; Ikke-DEHP; 1935/2004; RoHS; ADCF; FDA; USP; EU Food 10/2011; Ikke-phthalat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Tygon E-LFL
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 4000 ml/min
Slange Barb 1/4 in.
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Klar
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype I/P Pumpeslange