Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-LFL transparent pumpeslange
Artikelnummer. 12823393
Slangestørrelse:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttype:
I/P Pumpeslange
L/S Pumpeslange
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12823393
Brand: Masterflex™ 0644025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne højtydende pumpeslange til udfordrende applikationer. Masterflex™ Gennemsigtig Tygon™ E-LFL pumpeslanger ældes eller oxideres ikke, passer tæt til glas og metal og bøjer til kurver med små radius.
  • Overskrider USP klasse VI, 3A sanitære standarder
  • FDA-kompatibel
  • Ikke-toksisk og ikke-hæmolytisk med fremragende biokompatibilitet
  • Længste levetid af alle Tygon formuleringer
  • Pumpe ved kontinuerligt tryk op til 40psi
  • Lavt ekstraherbart materiale og lav gaspermeabilitet
Specifikationer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Tygon E-LFL
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) Generel laboratoriebrug og giver længere levetid med peristaltiske slangepumper
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttype L/S Pumpeslange
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.