Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ Kemisk I/P™ Præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed. Gennemsigtig for nem flowovervågning og blødgøringsfri for at beskytte væskerens renhed. Kompatibel med mange udfordrende væsker, herunder koncentrerede syrer, stærke baser og organiske opløsningsmidler.
- Overholder FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Bedste kemikalieresistens af Tygon formuleringer
- Blødgørerfri med lav gaspermeabilitet
- Kompatibel med aggressive kemikalier, herunder MEK.
- Fremragende kemikalieresistens. Tåler acetone, DMSO, ketoner mm
- Omkostningseffektivt alternativ til fluorpolymerer eller fluorelastomerer
- FDA-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Tygon |
| Samlet længde (metrisk) | 1500 cm |
| Til brug med (applikation) | kemiske, fødevarer, drikkevarer og farmaceutiske applikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -77 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Modstandsegenskaber | Syrer, organiske opløsningsmidler |
| Slangestørrelse | 26 |
| Flowhastighed | 0,01 til 4 l/min. |
| Slange Barb | 1/4 in. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Vis mere |