Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikone Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11885161 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11885161 15 Hver
11805171 24 Hver
11710999 36 Hver
11730989 35 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11885161 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9640015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1206.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.98 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 Overstiger 3A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 19/100 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,59 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 0,18 tommer.
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Gaspermeabilitet CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper