Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikone Højtydende præcisionspumpeslange
Product Code. 11805171 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Unit Size:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Slangestørrelse Unit Size
11805171 24 Hver
11885161 15 Hver
11710999 36 Hver
11730989 35 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11805171 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9640024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1697.75 DKK
    1530.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 167.66 DKK
    9% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Specifications
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 Overstiger 3A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0.94 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 3 til 1800 ml/min.
Slange Barb 0,25 tommer
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Gaspermeabilitet CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper