Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikone Højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11730989
Slangestørrelse:
15
24
35
36
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11730989
Brand: Masterflex™ 9640035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 Overstiger 3A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 31/100 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 7.9 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 35
Flowhastighed 3,8 til 2300 ml/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8,8 m Vand
Højde (engelsk) 29 fod. Vand
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Slanger til pumper