Få mere at vide
Masterflex™ B/T™ PerfertPosition™ Peroxidhærdet silikonepumpeslange
Artikelnummer. 11859641
Slangestørrelse:
90
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11859641
Brand: Masterflex™ 9640090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 19 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med (applikation) farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 90
Flowhastighed 1 til 30 l/min.
Slange Barb 3/4 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper