Få mere at vide
Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Gennemskinnelig præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og laboratoriebrug til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing er et tilbud til applikationer med høj renhed, der ikke kræver kontakt med komponenter fra dyr.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ pumper. Brug denne slange med lang levetid til farma- og bioprocesapplikationer. Gennemskinnelig slange med en glat overflade, har god biokompatibilitet og lav gaspermeabilitet.
- Varmeforseglelig og svejsbar
- Enestående træk- og rivestyrke
- Lang pumpelevetid sammenlignet med silikone eller mange andre TPE-slanger
- Fremstillet iht GMP
- Overholder USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og almindelige laboratorieanvendelser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 13 |
| Flowhastighed | 0,06 til 36 ml/min. |
| Slange Barb | 1/16 tommer. |
| Vis mere |