Få mere at vide
Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Gennemskinnelig præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11739799
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739799
Brand: Masterflex™ 9641913
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og laboratoriebrug til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing er et tilbud til applikationer med høj renhed, der ikke kræver kontakt med komponenter fra dyr.
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og laboratoriebrug til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing er et tilbud til applikationer med høj renhed, der ikke kræver kontakt med komponenter fra dyr.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ pumper. Brug denne slange med lang levetid til farma- og bioprocesapplikationer. Gennemskinnelig slange med en glat overflade, har god biokompatibilitet og lav gaspermeabilitet.
  • Varmeforseglelig og svejsbar
  • Enestående træk- og rivestyrke
  • Lang pumpelevetid sammenlignet med silikone eller mange andre TPE-slanger
  • Fremstillet iht GMP
  • Overholder USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Puri-Flex
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og almindelige laboratorieanvendelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper