Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ Gennemskinnelig ultrapumpeslange
Artikelnummer. 12606776
Slangestørrelse:
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12606776
Brand: Masterflex™ 0643414
Længste levetid af nogen C-Flex™ formulering
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale C-Flex Ultra
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 0,21 til 130 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt