Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ Gennemskinnelig ultrapumpeslange
Slangestørrelse:
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | C-Flex Ultra |
| Samlet længde (metrisk) | 762 cm |
| Til brug med (applikation) | generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Slangestørrelse | 18 |
| Flowhastighed | 3,8 til 2300 ml/min. |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Vis mere |