Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ Gennemskinnelig ultrapumpeslange
Artikelnummer. 12560678
Slangestørrelse:
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12560678
Brand: Masterflex™ 0643417
Længste levetid af nogen C-Flex™ formulering
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale C-Flex Ultra
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 17
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 tommer.
Højde (metrisk) 6.7 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 20 psi
Vakuum niveau 510 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper