Få mere at vide
Masterflex™ C-Flex™ Gennemskinnelig ultrapumpeslange
Artikelnummer. 12516548
Slangestørrelse:
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12516548
Brand: Masterflex™ 0643425
Længste levetid af nogen C-Flex™ formulering
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale C-Flex Ultra
Samlet længde (metrisk) 762 cm
Til brug med (applikation) generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne og lang levetid
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 35 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper