Få mere at vide
Masterflex™ Transfer Tubing
Artikelnummer. 15487893
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,25 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre unitSize
15487893 0,25 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15487893 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9688010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 DKK
    1573.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 196.89 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ Transfer Tubing is ideal for general laboratory use.
Cole Parmer Masterflex Transfer Tubing is ideal for general laboratory use.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Offer long life and won't age or oxidize
  • Fits tightly to glass and metal
  • Bends to small radius curves
  • Nontoxic
  • FDA compliant and made according to GMP
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match unique applications
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Materiale PharMed
Diameter (engelsk) Ydre 0,375 tommer
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer.
Min. Driftstemperatur (engelsk) 51°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Farve Uigennemsigtig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 165 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C
Produkttype Overførselsslange