Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Precision børsteløst pumpesystem med Easy-Load™ pumpehoved
Artikelnummer. 11715289 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
8 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11715289 8 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11715289 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7796310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48025.00 DKK
    43027.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 4997.51 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Brug dette system til præcision og repeterbarhed i peristaltiske pumpeapplikationer. Masterflex™ I/P™ Precision børsteløst pumpesystem med Easy-Load™ pumpehoved håndterer udfordrende applikationer med minimal vedligeholdelse.
  • Flowhastighed: 0,4 til 8,0 l/min. (0,11 til 2,1 gal./min.) med inkluderet I/P™ 73 slanger
  • Hastighedskontrolknap med tre omgange giver præcision og repeterbarhed
  • LED-skærm viser procentvis hastighed med 1 % resolution
  • 1/3 hk børsteløs motor
  • Spånfrit, epoxybelagt, IP55-klassificeret stål- og aluminiumskabinet beskytter mod fugt, kemikalier og støv
  • Kompakte drev er lette nok til at bære med én hånd, men kraftige nok til at drive to pumpehoveder
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, cULus, ISO 9001:2008
Kontroltype Variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP55
Flowhastighed 8 l/min.
Motorhastighed 650 rpm
Slutte Epoxybelagt
Hestekræfter 1/3 hp
Inkluderer 06429-73, 10 fod (3m) slange, 77410-10 drev, I/P Easy-Load 77601-10 pumpehoved, Tygon LFLI/P73
Materiale Aluminium, stål
Model- I/p Easy-Load
Motortype 1/3 hk børsteløs
Pumpehoved I/P Easy-Load pumpehoved 77602-10
Samlet længde (metrisk) 330.2 mm
Samlet bredde (metrisk) 355.6 mm
Samlet højde (metrisk) 228.6 mm
Elektriske krav 4,5/2,6 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spænding 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz