Få mere at vide
Masterflex™ Vægt af rustfrit stålrør
Beskrivelse
Konstrueret af holdbart rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til grundvandsprøvetagning |
| Til brug med | Til anfald Masterflex™ L/S 15 eller L/S 24 præcisionsrør |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Slangevægt |