Beskrivelse
- Fyld pumpehoveder med 1 til 8 patroner
- Bland store og små —patroner en stor patron optager samme plads som to små
- Patronhoveder fås med tre eller fire ruller; jo større antal ruller, jo lavere er pulsationen i flowet
- Kræv drev med et minimum af
- 1 ⁄10hk og maks. 600rpm
- Inkluderer monteringsbeslag og unbrakonøgleværktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 0,033 til 170 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til hurtige slangeskift |
| Antal kanaler | 6 |
| Antal ruller | 6 |
| Okklusionstype | Offset, tangentiel, justerbar |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Patronpumpehoved |
| Rotor materiale | Rustfrit stål |
| Hastighed | 1 til 600 rpm |