Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehovedmonteringshardware
Til brug med:
L/S Easy-Load II pumpehoveder
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Monter op til fire pumpehoveder på et enkelt drev. Masterflex™ Rustfrit stål monteringshardware er designet til brug med L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoveder.
- Til brug med L/S Easy-Load II Pumpehoveder
- Se individuelle drevspecifikationer for det maksimale antal hoveder, der skal monteres
- Monteringsbeslag er rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Montering af fire L/S Easy-Load II pumpehoveder |
| Til brug med | L/S Easy-Load II pumpehoveder |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Monteringshardware |
| Etui materiale | Rustfrit stål |