Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehovedmonteringshardware
Artikelnummer. 11771019
Til brug med:
L/S Easy-Load II pumpehoveder
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11771019
Brand: Masterflex™ 7720003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Monter op til fire pumpehoveder på et enkelt drev. Masterflex™ Rustfrit stål monteringshardware er designet til brug med L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoveder.
  • Til brug med L/S Easy-Load II Pumpehoveder
  • Se individuelle drevspecifikationer for det maksimale antal hoveder, der skal monteres
  • Monteringsbeslag er rustfrit stål
Tekniske data
Til brug med (applikation) Montering af tre L/S Easy-Load II pumpehoveder
Til brug med L/S Easy-Load II pumpehoveder
Mængde 2 Pakke
Type Monteringshardware
Etui materiale Rustfrit stål