Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange, spole
Product Code. p-8001565
Click to view available options
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Unit Size:
400ft
Hver
Product Code. 11725158
Brand: Masterflex™ 9640314
Only null left
Add to basket
Add to basket
Reducer skrot med spolerør. Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange har en glat overflade og lave proteinbindingsniveauer, ideel til farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
  • Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
  • Lidt større klarhed
  • Foretrukken af farmaceutiske og bioteknologiske industrier
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • USP Klasse VI
  • FDA-kompatibel
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 15,200 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og bioteknologiske industrier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 0,21 til 130 ml/min.
Slange Barb 1/16 tommer.
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper