Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange, spole
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Unit Size:
400ft
Hver
Description
Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
- Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
- Lidt større klarhed
- Foretrukken af farmaceutiske og bioteknologiske industrier
- Færre potentielle udvaskningsstoffer
- USP Klasse VI
- FDA-kompatibel
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.9 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 12,200 cm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske og bioteknologiske industrier |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Slangestørrelse | 18 |
| Flowhastighed | 3,8 til 2300 ml/min. |
| Slange Barb | 3/8 tommer |
| Maksimalt tryk | 40 psi |
| Show More |