Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange, spole
Artikelnummer. 11785178
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Pakningsstørrelse:
400ft
Hver
Artikelnummer. 11785178
Brand: Masterflex™ 9640324
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer skrot med spolerør. Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange har en glat overflade og lave proteinbindingsniveauer, ideel til farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
  • Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
  • Lidt større klarhed
  • Foretrukken af farmaceutiske og bioteknologiske industrier
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • USP Klasse VI
  • FDA-kompatibel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og bioteknologiske industrier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 24
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 1/4 in.
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper