Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange, spole
Artikelnummer. 11775178
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Pakningsstørrelse:
400ft
Hver
Artikelnummer. 11775178
Brand: Masterflex™ 9640315
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Reducer skrot med spolerør. Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange har en glat overflade og lave proteinbindingsniveauer, ideel til farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer.
Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
  • Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
  • Lidt større klarhed
  • Foretrukken af farmaceutiske og bioteknologiske industrier
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • USP Klasse VI
  • FDA-kompatibel
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 12,200 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og bioteknologiske industrier
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 stk.
Slangestørrelse 15
Flowhastighed 1,7 til 1000 ml/min.
Slange Barb 3/16 tommer
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm Hg
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper