Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Platinhærdet silikonepumpeslange, spole
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Pakningsstørrelse:
400ft
Hver
Description
Spolede pumpeslange giver kontinuerlige længder af pumpeslanger på praktiske, håndterbare spoler, der er nemme at transportere og kræver mindre lagerplads end den tilsvarende mængde af individuelle slangespoler.
- Sørg for, at du altid har nok slange ved hånden
- Lidt større klarhed
- Foretrukken af farmaceutiske og bioteknologiske industrier
- Færre potentielle udvaskningsstoffer
- USP Klasse VI
- FDA-kompatibel
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA godkendt; Prop 65 NA (ingen Prop 65 kemikalier) |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 500 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 152.4 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 13 |
| Flowhastighed | 36 ml/min. |
| Slange Barb | 1/16 tommer. |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Show More |