Få mere at vide
Masterflex™ Enkeltkanals serie Q pumpehoveddrevadaptersæt
Artikelnummer. 11755848 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Antal kanaler:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
11755848 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 11755848 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0710448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8165.00 DKK
    7443.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 721.46 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Tekniske data
Til brug med (applikation) At vedhæfte Micropump™ A-Monter pumpehoveder til din egen motor el Masterflex™ L/S™ pumpedrev
Antal kanaler 1
Mængde 1 sæt
Type Series Q pumpehoved drevadaptersæt