Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Standard pumpehoved til præcisionsslange L/S™ PPS Hus, SS Rotor
Artikelnummer. 11800070
Slangestørrelse:
14
15
16
17
24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11800070
Brand: Masterflex™ 0701652
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme sideslangeindgang/-udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
  • Stak op til fire hoveder afhængigt af drevanbefalinger
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flowhastighed 0,8 til 480 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Inkluderer Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 6.4 cm
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype L/S rør
Slangestørrelse 16
Type Standard pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polyphenylensulfid