Få mere at vide
Masterflex™ Enkeltkanals polykarbonathus Standard pumpehoved
Artikelnummer. 11810090
Flowhastighed:
0,002 til 8 l/min.
0,06 til 36 ml/min.
0,21 til 130 ml/min.
0,8 til 480 ml/min.
1,7 til 1000 ml/min.
2,8 til 1700 ml/min.
3,8 til 2300 ml/min.
4,8 til 2900 ml/min.
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Slangestørrelse:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11810090
Brand: Masterflex™ 0702421
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug pumpehovederne til almindelige væskeoverførselsanvendelser, der kræver nøjagtighed og fremragende repeterbarhed. MasterFlex™ Enkeltkanals polycarbonathus Standard pumpehoveder er perfekte til pladsbegrænsede applikationer og nemme at integrere i dine OEM-applikationer.
  • Økonomisk højpræcisionspumpehoved til præcisionsslange
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer
  • CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
  • De 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS-rotorer tilbyder den bedste samlede kemiske resistens
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme slangeindgang/udgang
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Til brug med (applikation) Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Inkluderer Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 6.4 cm
Samlet højde (metrisk) 7.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 7 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Koldvalset stål
Rørtype L/S rør
Slangestørrelse 24
Type Standard pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polycarbonat