Beskrivelse
Brug pumpehovederne til almindelige væskeoverførselsanvendelser, der kræver nøjagtighed og fremragende repeterbarhed. MasterFlex™ Enkeltkanals polycarbonathus Standard pumpehoveder er perfekte til pladsbegrænsede applikationer og nemme at integrere i dine OEM-applikationer.
- Økonomisk højpræcisionspumpehoved til præcisionsslange
- Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
- Fås med klart polycarbonat (PC) hus med enten koldvalset stål (CRS ) eller rustfri stål (SS) rotorer
- CRS giver økonomi, mens SS giver bedre kemikalieresistens og holdbarhed
- De 52 modeller med uigennemsigtigt sort polyphenylensulfid (PPS) hus og SS-rotorer tilbyder den bedste samlede kemiske resistens
- Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme slangeindgang/udgang
- Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D |
| Flowhastighed | 0,8 til 480 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed |
| Inkluderer | Slangebelastningsnøgle, enkeltkanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal ruller | 3 |
| Okklusionstype | Fast |
| Samlet dybde (metrisk) | 6.4 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 7.6 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 7 cm |
| Vis mere |