Få mere at vide
Masterflex™ Pumpehovedadapter
Flowhastighed:
0,06 til 3400 ml/min.
0,12 til 13 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Støbte aluminiumsadaptere har indbygget gearkasse for nem opsætning
- Kompatibel med alle I/P pumpehoveder
- Velegnet til brug med ⁄1 10 hk ⁄til 1 2 hk 56C rammemotor og 650 rpm maks. pumpehovedhastighed
- Flowhastighed 0,12 til 19 LPM med I/P slange og 3,1:1 —gearforhold flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 0,12 til 13 l/min. |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Pumpehovedadapter |