Få mere at vide
Masterflex™ Pumpehovedadapter
Artikelnummer. 11855191
Flowhastighed:
0,06 til 3400 ml/min.
0,12 til 13 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11855191
Brand: Masterflex™ 7749500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut evt I/P™ pumpehoved til en 56C rammemotor
  • Støbte aluminiumsadaptere har indbygget gearkasse for nem opsætning
  • Kompatibel med alle I/P pumpehoveder
  • Velegnet til brug med ⁄1 10 hk ⁄til 1 2 hk 56C rammemotor og 650 rpm maks. pumpehovedhastighed
  • Flowhastighed 0,12 til 19 LPM med I/P slange og 3,1:1 —gearforhold flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
Tekniske data
Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min.
Mængde 1 stk.
Type Pumpehovedadapter
Maksimalt tryk 25 psi