Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitalt drev med PTFE-rørpumpehoved
Artikelnummer. 11729779 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,75 til 65 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11729779 0,75 til 65 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11729779 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7791210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29310.00 DKK
    26046.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 3263.23 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Overfør aggressive organiske opløsningsmidler og væsker med høj renhed
  • Flowområde 0,18 til 65 mL/min —lav hastighed afhænger af drevets omdrejningstal og 4- eller 6-mm OD-slange
  • Stive pumpeslange designet til at pumpe væsker ved tryk op til 100 psi (6,9 bar)
  • Justerbar —okklusionsstram for højere tryk, løsn for længere slangelevetid
  • Begrænset kemisk eksponering med PTFE-slanger som kun fugtet del
Tekniske data
Oversigt Pumpedrev
Flowhastighed 0,75 til 65 ml/min.
Motorhastighed 3 til 300 rpm
Inkluderer L/S™ PTFE-slangepumpehoved 77390-00, PTFE-slangesæt 77390-60, og L/S™ drev med variabel hastighed 07528 20 (–3 til 300 rpm). Systemet inkluderer også to 1⁄4 tommer. NPT(M) røradaptere
Elektriske krav 90/260 VAC 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz