Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Strømforsyning, dobbeltspænding 115/230 VAC til 12 VDC, 12 fod kabel
Artikelnummer. 11826723 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Elektriske krav:
115/230 til 12 VDC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
11826723 115/230 til 12 VDC Hver
1 options
Artikelnummer. 11826723 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7720007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 DKK
    1570.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 254.28 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Få mest muligt ud af din Masterflex™ driver reservedele og andet tilbehør
Velegnet til brug med 07571-00 L/S™ køre
Tekniske data
Produkttype Strømforsyning
Spænding 115/230 til 12 V
Elektriske krav 115/230 til 12 VDC